Få mere at vide
Novus Biologicals™ PD-1 Antibody (nivolumab), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
1575.00 DKK - 6845.00 DKK
Tekniske data
Antigen PD-1
Klon nivolumab
Applikationer Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 3
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30047447
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28114-50ug
50 μg
1575.00 DKK
50µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30046689
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28114-100ug
100 μg
2590.00 DKK
100µg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30048223
Dokumentvisning
Novus Biologicals™
NBP3-28114-1mg
1 mg
6845.00 DKK
1mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
PD-1 Monoclonal antibody specifically detects PD-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Tekniske data
Tekniske data
PD-1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Unconjugated
Human
Apoptosis, Phospho Specific, Protein Phosphatase, Stem Cell Markers
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
CD279, CD279 antigen, hPD-1, PD1hPD-l, programmed cell death 1, programmed cell death protein 1, Protein PD-1, SLEB2
PDCD1/ PD-1/ CD279
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
nivolumab
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Q15116
5133
IgG4
Protein A purified
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater