missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PD 0332991 isethionate
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30001694
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001694 50 mg
30001693 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30001694 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4786/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent, selective Cdk4/6 inhibitor; brain penetrant

Potent cyclin-dependent kinase 4 (cdk4) and cdk6 inhibitor (IC50 values are 11 nM and 15 nM respectively). Also displays activity at cdk2, cdk5 and cdk9 (IC50 values reported to be 1.6, 1.8 and 0.42-1.1 μM, respectively). Induces G1 cell cycle arrest and senescence in retinoblastoma protein (Rb)-proficient cell lines; blocks growth of intracranial glioblastoma multiforme xenografts in mice. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 827022-33-3
Molekylær formel C26H35N7O6S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PD 0332991 isethionate
Analyseprocentområde >98%
Mængde 50 mg
Formel vægt 573.66
Molekylvægt (g/mol) 573.669
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.