Få mere at vide
PCR WaterAbnova™
Artikelnummer. 16072565
Skift visning
Mængde:
10 x 1.8 mL
25 x 1.8 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16072565 25 x 1.8 mL Pakke med 25
16062565 10 x 1.8 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16072565 Leverandør Abnova Leverandørnr. D0022.25x1.8mL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Fremstillet og testet til brug som en komponent i PCR-reaktioner, samt valideret til brug med meget følsomme PCR-reaktioner inklusive dem med eubakterielle primersæt.
Opbevares i praktiske 2 mL rør for at undgå unødvendig smeltning og frysning af hele vandforsyningen.
Tekniske data
Mængde 25 x 1.8 mL