Få mere at vide
PCR WaterAbnova™
Artikelnummer. 16062565
Mængde:
10 x 1.8 mL
25 x 1.8 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Artikelnummer. 16062565
Brand: Abnova D0022.10x1.8mL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fremstillet og testet til brug som en komponent i PCR-reaktioner, samt valideret til brug med meget følsomme PCR-reaktioner inklusive dem med eubakterielle primersæt.
Opbevares i praktiske 2 mL rør for at undgå unødvendig smeltning og frysning af hele vandforsyningen.
Tekniske data
Mængde 10 x 1.8 mL
Produktidentifikator
  • X10 PCR Water 1.8 mL