Få mere at vide
Microspec™ PCR rør
Beskrivelse
- PCR rør
- Neutral
- Pakke med 1000 stk
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0,5 ml |
| Opbevaringskrav | Stuetemperatur |
| Mængde | 1000 |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Dnase Free | Nej |
| Vis mere |