Få mere at vide
Microspec™ PCR rør
Volumen (metrisk):
0.2 mL
0.5 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Non-sterile
Steril
Beskrivelse
- PCR tubes
- Natural
- Pack of 1000
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Clear |
| Farve | Clear |
| Volumen (metrisk) | 0.2 mL |
| Opbevaringskrav | Room Temperature |
| Mængde | 1000 |
| Lukningsmateriale | Polypropylene |
| Form | Conical |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Materiale | Polypropylene |
| Dnase Free | No |
| Vis mere |