Få mere at vide
BRAND™ PCR rørstrips
Shop alle Brand produkter
Farve:
Grøn
Hvid
Klar
Rose
Volumen (metrisk):
0,15 ml
0,2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 125
Pakke med 250
Beskrivelse
- Polypropylen 8 og 12 rørstrips
- En række forskellige cap stilarter er tilgængelig
- Kompatibel med førende termocykler med opvarmede låg
- Sørg for tæt forsegling i alle PCR* cyklister
- Beskyt prøver mod krydskontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klarhed |
| Farve | Hvid |
| Volumen (metrisk) | 0,15 ml |
| Mængde | 120 stk |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Flad hætte (påsat) |
| Produkttype | PCR rørstrip |