Beskrivelse
- Polypropylen 8 og 12 rørstrips
- En række forskellige cap stilarter er tilgængelig
- Kompatibel med førende termocykler med opvarmede låg
- Sørg for tæt forsegling i alle PCR* cyklister
- Beskyt prøver mod krydskontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Volumen (metrisk) | 0,2 ml |
| Mængde | 250 stk |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Hvælvet kasket |
| Produkttype | PCR rørstrip |