Få mere at vide
Axygen™ PCR røropbevaringsstativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4882511 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Assorteret (fluorescerende blå, grøn, rød, violet, gul), Grøn, Rød, Violet, Gul
Fluorescerende gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 12587857
Brand: Axygen™ R96PCRFY
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen. Corning™ Axygen™ PCR-røropbevaringsstativer rummer 96 0,2 ml PCR-rør. Leveres med låg.
Polypropylen-stativ til PCR-rør
  • Indeholder 96 0,2 ml PCR-rør
  • Fås i flere farver
  • Leveres med låg
  • Pakket fem pr. pakke og fem pakker pr. etui. Spectrum-pakken inkluderer fem stativer af hver fluorescerende farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Klar polycarbonat dæksel
Produkttype Mikrorørstativ
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Fluorescerende gul
Holder Mikrorør (0,2 til 0,5 ml)
Materiale Polycarbonat
Stillinger 96
nr. pr. sag 25/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Mængde 25/Cs.