Beskrivelse
Polypropylen-stativ til PCR-rør
- Indeholder 96 0,2 ml PCR-rør
- Fås i flere farver
- Leveres med låg
- Pakket fem pr. pakke og fem pakker pr. etui. Spectrum-pakken inkluderer fem stativer af hver fluorescerende farve
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Fluorescerende gul |
| Holder | Mikrorør (0,2 til 0,5 ml) |
| Materiale | Polycarbonat |
| Stillinger | 96 |
| nr. pr. sag | 25/Cs. |
| nr. pr. pakke | 5/Pk. |
| Mængde | 25/Cs. |
| Inkluderer | Klar polycarbonat dæksel |
| Produkttype | Mikrorørstativ |