Få mere at vide
Axygen™ PCR røropbevaringsstativer
Artikelnummer. 12577857 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Assorteret (fluorescerende blå, grøn, rød, violet, gul), Grøn, Rød, Violet, Gul
Fluorescerende gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12577857 Assorteret (fluorescerende blå, grøn, rød, violet, gul), Grøn, Rød, Violet, Gul Pakke med 25
12587857 Fluorescerende gul Pakke med 25
11380255 Fluorescerende gul Pakke med 5
11370255 Assorteret (fluorescerende blå, grøn, rød, violet, gul), Grøn, Rød, Violet, Gul Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12577857 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. R96PCRFSP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1772.84 DKK
    1634.13 DKK / Pakke med 25
    Spare 138.71 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Fremstillet af polypropylen. Corning™ Axygen™ PCR-røropbevaringsstativer rummer 96 0,2 ml PCR-rør. Leveres med låg.
Polypropylen-stativ til PCR-rør
  • Indeholder 96 0,2 ml PCR-rør
  • Fås i flere farver
  • Leveres med låg
  • Pakket fem pr. pakke og fem pakker pr. etui. Spectrum-pakken inkluderer fem stativer af hver fluorescerende farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Assorteret (fluorescerende blå, grøn, rød, violet, gul), Grøn, Rød, Violet, Gul
Holder Mikrorør (0,2 til 0,5 ml)
Materiale Polycarbonat
Stillinger 96
Mængde 25/Cs.
Inkluderer Klar polycarbonat dæksel
Produkttype Mikrorørstativ