Få mere at vide
Axygen™ PCR røropbevaringsstativer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11370255 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Assorteret (fluorescerende blå, grøn, rød, violet, gul), Grøn, Rød, Violet, Gul
Fluorescerende gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 11370255
Brand: Axygen™ R96PCRFSP
Fremstillet af polypropylen. Corning™ Axygen™ PCR-røropbevaringsstativer rummer 96 0,2 ml PCR-rør. Leveres med låg.
Polypropylen-stativ til PCR-rør
  • Indeholder 96 0,2 ml PCR-rør
  • Fås i flere farver
  • Leveres med låg
  • Pakket fem pr. pakke og fem pakker pr. etui. Spectrum-pakken inkluderer fem stativer af hver fluorescerende farve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Klar polycarbonat dæksel
Produkttype Mikrorørstativ
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Assorteret (fluorescerende blå, grøn, rød, violet, gul), Grøn, Rød, Violet, Gul
Holder Mikrorør (0,2 til 0,5 ml)
Materiale Polycarbonat
Stillinger 96
Mængde 25/Cs.