Få mere at vide
Fisherbrand™ 0.5mL PCR Tubes
Artikelnummer. 11532523 Shop alle Fisherbrand produkter
Encompass
Volumen (metrisk):
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 11532523
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Minimizes sample loss with snap-shut lids. Fisherbrand™ 0.5mL PCR Tubes are designed for PCR work or sample storage.
  • Suitable for 0.5mL thermal cycler blocks
  • Integral snap-shut cap
  • 0.6mL maximum tube capacity when closed
Tekniske data
Farve Natural
Volumen (metrisk) 0,5 ml
Materiale Polypropylene
Produkttype PCR Tube
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.