Beskrivelse
- Lille og kompakt design kan stables, hvilket sparer værdifuld plads i fryseren
- Lågets hængseldesign gør, at låget kan sidde i 180 grader
- Gennemsigtigt låg beskytter prøver og giver mulighed for hurtig vurdering af indholdet
- Prægede tal og bogstaver på brøndene giver nem identifikation og sporing af prøver
- Letvægtet konstruktion gjort holdbar til genbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Blå |
| Holder | Mikrorør (0,2 ml) |
| Materiale | Polypropylen |
| Stillinger | 1 |
| Form | Rektangulær |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 0,2 mL rør både enkeltvis og i strimler af 8, samt 32-placerede analyseplader (8 x 4) |
| Længde (metrisk) | 9.8 cm |
| Vis mere |