Få mere at vide
Applied Biosystems™ PCR-produkt præ-sekventeringskit
Beskrivelse
- Fjern ikke-inkorporerede primere og nukleotider på ca. 5 minutter
- Forbered DNA-sekventeringsprøver med ét pipeteringstrin
- Bevar dyrebare PCR-produkter med op til 100 % genvinding, uanset amplikonlængde
- Minimer spin kolonne eller perle oprydning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -5 til -30 °C. |
| Oversigt | PCR-produkt præ-sekventeringskit, 100 rxns, rekombinant, PCR-oprensning, bruger en ny, enzymatisk oprydningsmetode til at forbehandle PCR-produkter før sekventering uden efterfølgende oprensnings- eller separationstrin |
| Til brug med (applikation) | PCR oprensning |
| Antal reaktioner | 100 |
| Produktlinje | ExoSAP-IT |
| Protein form | Rekombinant |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forskningskategori | Genetiske sygdomme |
| Forsendelsestilstand | Tøris |