Få mere at vide
Ohaus™ PCR plade/rør termisk blok
Artikelnummer. 15702549 Shop alle Ohaus produkter
Holder:
0,2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15702549
Brand: Ohaus™ 30400128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
OHAUS™ PCR-plade/rør termisk blok holder rørene sikkert på plads.
  • Plads til 96 rør
  • Inkluderer tallerken og låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 0,2 mL PCR-plade/rør termisk blok
Holder 0,2 ml rør
Materiale Valox 357 Plast
Antal steder 96
Type Blok
Rørstørrelse 0.2 mL
Dimensioner (L x B) 11.90 cm x 16.30 cm
Dimensioner (L x B x H) 11.9 x 16.3 x 7.7 cm
Længde (engelsk) 4,70 tommer.
Længde (metrisk) 11.90 cm
Bredde (engelsk) 6,40 tommer.
Bredde (metrisk) 16.30 cm
Højde (engelsk) 3,00 tommer.
Højde (metrisk) 7.700 cm
Dybde (engelsk) 4,70 tommer.
Dybde (metrisk) 11.90 cm