Få mere at vide
Labcon PCR-pladeforseglingsfilm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16689852 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylen
Artikelnummer. Materiale
16689852 Polypropylen
1 options
Artikelnummer. 16689852 Leverandør Labcon Leverandørnr. 39915200009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tætningsfilm til Labcon PCR plader
  • Forseglingsfilm
  • Polypropylen
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Farve Neutral
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Mængde 100 Ark/Pk.
Til brug med (applikation) PCR
Forsendelsestilstand RT
Produkttype Genopfyldelig
Produktlinje PurePlus
Temperaturområde (metrisk) Kan fryses til -80 °C