Få mere at vide
Grant Instruments™ PCR Plade Centrifuge/Vortex Mixer
Artikelnummer. 15400484
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
350 mm x 190 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) unitSize
15400484 350 mm x 190 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 15400484 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. CVP2
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omrøringsområde: 300 til 1500 o/min
Omrøringsområde: 300 til 1500 o/min
  • Centrifuge og vortex mixer kombineret for betydelig tidsbesparelse
  • CVP-2 tilbyder tre enheder i én: Centrifuger med vortexblanding; PCR plade centrifuge; PCR pladeblander
  • Uafhængige vortex- og centrifugetimere med op til 999 cyklusser
  • Forbered konsekvent op til 192 prøver samtidigt
  • Justerbare rpm eller fire programmerbare forudindstillinger
  • Meget lille fodaftryk
  • Spin ned efter blanding for at sikre al væske i bunden af brønden
  • Perfekt til applikationer, der involverer ELISA , PCR- og molekylærbiologiforberedelse, optøning/blanding, klargøring af masterblanding, biovidenskab, cellebiologi, cellelyse, DNA/RNA-isolering og oprensning og pellet-resuspension.
    Centrifuge-blandingshastighedskontrolområde: 300 til 1500 rpmVortex blandehastighedskontrolområde: 300 til 1200 rpm Hastighedskontrolstigning: 100rpmG-kraft / RCF: 245 Centrifuge timer med lydalarm: 0 til 30 minutter Vortex timer med lydalarm sekunder: 0 til 60 minutter Centrifuge / hvirvel cyklusser: 1 til 999
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Spænding 120/230 V
    Størrelse 2 L
    Højde (metrisk) 190 mm
    Længde (metrisk) 350 mm
    Vægt (metrisk) 6.15 kg
    Type PCR Plade Centrifuge/Vortex Mixer
    Maks. Prøvebelastning 6.15 kg
    Maks. Beholderstørrelse 2 u-, halv- eller helt skørte mikroplader
    Omrøringsområde 300 til 1500 rpm
    Dimensioner (L x B x H) 350 mm x 190 mm