Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, halvskørt, fladt dæk, Sustain™ Serie
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
The Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, Sustain Series, is compatible with most thermal cyclers and ABI platforms, including sequencers, with no adapters necessary.
De Thermo Scientific PCR-plade, 96-brønds, semi-skørt, fladt dæk, Sustain Series, er kompatibel med de fleste termiske cyklere og ABI platforme, inklusive sequencere, uden behov for adaptere.
Egenskaber og fordele
- Direkte kompatibel med alle større termiske cyklere, inklusive ABI platforme og sequencere uden behov for adaptere
- Fladpladedæk letter sikker forsegling og håndtering
- Hævet kant —omkring hver brønd muliggør sikker forsegling og sikrer mod fordampning
- Afskåret hjørne: A12
- 0,3 mL maksimalt brøndvolumen (når det bruges med klæbemiddel eller varmeforseglinger)
- Forsegles ved hjælp af selvklæbende film og folier, varmeforseglinger og flade og hvælvede hættestrimler
- Certificeret DNase-, RNase-, human DNA- og PCR-hæmmerfri
Et gennembrud inden for bæredygtig PCR-teknologi
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plast betyder et gennembrud i vores PCR og kvantitative PCR (qPCR) produktudbud, der rækker ud over at levere nøjagtige og reproducerbare PCR-data. De repræsenterer vores forpligtelse til at integrere mere bæredygtig praksis i vores fremstillingsprocesser uden at gå på kompromis med produktkvalitet eller ydeevne. Vores Sustain Series PCR-plast er fremstillet under ISO 9001 retningslinjer inden for et klasse 100.000 renrum fra en biobaseret medicinsk kvalitet virgin polypropylen, der er kemisk og molekylært identisk med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast. Disse produkter understøttes af certificering fra det globalt anerkendte International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system. Denne grønnere tilgang svarer til 1,96X lavere CO 2 -ækvivalentemissioner pr. kg biobaseret polypropylenharpiks sammenlignet med traditionel fossilt brændstofbaseret polypropylenharpiks.
Yderligere produktdetaljer
- Ensartede, ultratynde vægge muliggør maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne af hver prøve
- Hver brønd bliver visuelt inspiceret og elektrostatisk testet for defekter og forurenende stoffer, og hvert parti køres gennem en PCR-cyklustest for at evaluere tætning
- Fremstillet af anden generations biocirkulære råmaterialer, der er kemisk og molekylært identiske med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNase-, RNase-, Human DNA- og PCR-hæmmerfri |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Grønne funktioner | ISCC PLUS |
| Mængde | 25 plader |