Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, halvskørt, fladt dæk, blå
Beskrivelse
- Kompatibel med de fleste termiske cyklere og ABI platforme, herunder sequencere
- Ingen adaptere nødvendige.
- 0,3 mL maksimalt brøndvolumen, når det bruges med klæbemiddel og varmeforseglinger.
- Direkte kompatibel med alle større termiske cyklere, inklusive ABI platforme og sequencere uden behov for adaptere
- Blå farve letter prøvesporing
- Fladpladedæk letter forsegling og håndtering
- Fås som SuperPlate giver 4X mere stivhed for overlegen robothåndtering
- Forhøjet fælgdesign omkring hver brønd muliggør sikker forsegling og sikrer mod fordampning
- Ensartede, tynde brøndvægge leverer maksimal og ensartet varmeoverførsel
- Versioner med sorte bogstaver har sorte alfanumeriske bogstaver for at gøre det nemt at identificere brøndene
- Hvide plader er optimeret til qPCR ved at øge følsomheden og reducere variabiliteten i fluorescensdetektion
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Emballage | 25 plade |
| Farve | Blå |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Nederdel stil | Semi |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.2 mL |
| Vis mere |