Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, segmenteret, halvskørt, Sustain™ Serie
Artikelnummer. 30179687 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 plader
Artikelnummer. Mængde
30179687 25 plader
1 options
Artikelnummer. 30179687 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AB0900SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    994.00 DKK
    725.65 DKK / Pakke med 25
    Spare 268.35 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
PCR-pladen Thermo Scientific™ , 96-brønd, segmenteret, semi-skørt, Sustain Series, giver overlegen stivhed og plads til stregkodning. Det patenterede segmenterede design af denne plade gør det muligt at skære den i sektioner med 24 og 48 brønd.
PCR-pladen Thermo Scientific™ , 96-brønd, segmenteret, semi-skørt, Sustain Series, giver overlegen stivhed og plads til stregkodning. Det patenterede segmenterede design af denne plade gør det muligt at skære den i sektioner med 24 og 48 brønd.
Funktioner og fordele
  • Patenteret segmenteret pladedesign—tillader plader, der skæres i 24- og 48-brønds sektioner
  • Semi-skørt—tilføjer stivhed og tillader mærkning eller stregkodning
  • Hævet kant—omkring hver brønd muliggør sikker forsegling og beskytter mod fordampning
  • Cut corner: H12
  • 0,3 ml maksimal brøndvolumen (når det bruges med klæbemiddel eller varmeforsegling)
  • Tætningsbart ved hjælp af klæbende film og folier, varmeforseglere samt flade og kuppelformede dækselsstrips
  • Certificeret DNase-, RNase-, human DNA- og PCR-hæmmerfri
Et gennembrud inden for bæredygtig PCR-teknologi
Thermo Scientific™ Sustain Series PCR-plast markerer et gennembrud i vores PCR- og kvantitative PCR (qPCR) produktudbud, som rækker ud over at levere nøjagtige og reproducerbare PCR-data. De repræsenterer vores engagement i at integrere mere bæredygtige praksisser i vores produktionsprocesser uden at gå på kompromis med produktkvalitet eller ydeevne. Vores Sustain Series PCR-plast fremstilles under ISO 9001-retningslinjer i et klasse 100.000 renrum fra et biobaseret medicinsk kvalitets jomfrueligt polypropylen, der er kemisk og molekylært identisk med vores eksisterende Thermo Scientific™ PCR-plast. Disse produkter understøttes af certificering fra det globalt anerkendte International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system. Denne grønnere tilgang svarer til 1,96 gange lavere CO2-ækvivalente emissioner pr. kg biobaseret polypropylenharpiks sammenlignet med traditionel fossil brændstofbaseret polypropylenharpiks.
Yderligere produktoplysninger
  • Ensartede, ultratynde vægge muliggør maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne af hver prøve
  • Hver brønd bliver visuelt inspiceret og elektrostatisk testet for fejl og forurenende stoffer, og hver batch gennemgås en PCR-cyklustest for at evaluere forseglingen
  • Fremstillet af anden generations biocirkulære råmaterialer, der er kemisk og molekylært identiske med vores eksisterende Thermo Scientific™ PCR-plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret DNase-, RNase-, Human DNA- og PCR-hæmmerfri
Format SBS Standard
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Nederdel stil Semi
Materiale Polypropylen
Antal Wells 96
Grønne funktioner ISCC PLUS
Mængde 25 plader