Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, ikke-skørt, Sustain™ Serie
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
PCR-pladen Thermo Scientific™ , 96-brønd, ikke-skirtet, Sustain Series, er til brug i PCR- og qPCR-applikationer og har et brøndvolumen på 0,3 ml, når den kombineres med klæbende film eller folier. Pladen har et afskåret hjørne placeret ved H1 og er kompatibel med de fleste termiske cyklere.
Funktioner og fordele
- Ikke-skørtet format, der er kompatibelt med de fleste termiske cyklere
- Klar brøndbund for prøvesigtbarhed
- Cut corner: H1
- 0,3 ml maksimal brøndvolumen (når det bruges med klæbemiddel eller varmeforsegling)
- Tætningsbart med klæbende film og folier, varmeforseglere samt flade og kuppelformede dækselsstripper
Et gennembrud inden for bæredygtig PCR-teknologi
Thermo Scientific™ Sustain Series PCR-plast markerer et gennembrud i vores PCR- og kvantitative PCR (qPCR) produktudbud, som rækker ud over at levere nøjagtige og reproducerbare PCR-data. De repræsenterer vores engagement i at integrere mere bæredygtige praksisser i vores produktionsprocesser uden at gå på kompromis med produktkvalitet eller ydeevne. Vores Sustain Series PCR-plast fremstilles under ISO 9001-retningslinjer i et klasse 100.000 renrum fra et biobaseret medicinsk kvalitets jomfrueligt polypropylen, der er kemisk og molekylært identisk med vores eksisterende Thermo Scientific™ PCR-plast. Disse produkter understøttes af certificering fra det globalt anerkendte International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system. Denne grønnere tilgang svarer til 1,96 gange lavere CO2-ækvivalente emissioner pr. kg biobaseret polypropylenharpiks sammenlignet med traditionel fossil brændstofbaseret polypropylenharpiks.
Yderligere produktoplysninger
- Ensartede, ultratynde vægge muliggør maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne af hver prøve
- Hver brønd bliver visuelt inspiceret og elektrostatisk testet for fejl og forurenende stoffer, og hver batch gennemgås en PCR-cyklustest for at evaluere forseglingen
- Fremstillet af anden generations biocirkulære råmaterialer, der er kemisk og molekylært identiske med vores eksisterende Thermo Scientific™ PCR-plast
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNase-, RNase-, Human DNA- og PCR-hæmmerfri |
| Format | SBS Standard |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Grønne funktioner | ISCC PLUS |
| Mængde | 25 plader |