Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, lav profil, skørt, Sustain™ Serie
Shop alle Thermo Scientific produkter
Beskrivelse
De Thermo Scientific PCR-plade, 96-brønds, lav profil, skørt, Sustain Series, har et lavprofilet, tyndt brønds vægdesign og er kompatibel med PCR- og qPCR-applikationer. Den har et ANSI:SBS-fodaftryk, og flere plader kan stables til brug i automatiserede systemer. Denne plade har også otte huller i skørtet, der hjælper med at placere pladen og fjerne den fra den termiske cyklerblok. Den fulde nederdel giver en jævn overflade, så robotarme kan gribe fat i, hvilket gør pladen velegnet til brug med automatiserede systemer.
Egenskaber og fordele
- Lav profil for at reducere dødplads og for at øge PCR-effektiviteten
- ANSI:SBS fodaftryk og kan stables til brug i automatiserede systemer
- Klar brøndbund for prøvesynlighed
- Afskåret hjørne: H1
- 2 mL maksimalt brøndvolumen (når det bruges med klæbemiddel eller varmeforseglinger)
- Kan forsegles ved hjælp af klæbende film og folier, varmeforseglinger og flade og hvælvede hættestrimler
- Certificeret DNase-, RNase-, human DNA- og PCR-hæmmerfri
Et gennembrud inden for bæredygtig PCR-teknologi
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plast betyder et gennembrud i vores PCR og kvantitative PCR (qPCR) produktudbud, der rækker ud over at levere nøjagtige og reproducerbare PCR-data. De repræsenterer vores forpligtelse til at integrere mere bæredygtig praksis i vores fremstillingsprocesser uden at gå på kompromis med produktkvalitet eller ydeevne. Vores Sustain Series PCR-plast er fremstillet under ISO 9001 retningslinjer inden for et klasse 100.000 renrum fra en biobaseret medicinsk kvalitet virgin polypropylen, der er kemisk og molekylært identisk med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast. Disse produkter understøttes af certificering fra det globalt anerkendte International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system. Denne grønnere tilgang svarer til 1,96X lavere CO 2 -ækvivalentemissioner pr. kg biobaseret polypropylenharpiks sammenlignet med traditionel fossilt brændstofbaseret polypropylenharpiks.
Yderligere produktdetaljer
- Ensartede, ultratynde vægge muliggør maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne af hver prøve
- Hver brønd bliver visuelt inspiceret og elektrostatisk testet for defekter og forurenende stoffer, og hvert parti køres gennem en PCR-cyklustest for at evaluere tætning
- Fremstillet af anden generations biocirkulære råmaterialer, der er kemisk og molekylært identiske med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNase-, RNase-, Human DNA- og PCR-hæmmerfri |
| Format | SBS Standard |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Grønne funktioner | Mindre affald, vedvarende materiale |
| Mængde | 25 plader |