Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, lav profil, skørt, sort skrift, blå
Mængde:
25 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Description
De Thermo Scientific™ 96-Well Full-Skirted-plader har et ANSI:SBS-fodaftryk, og pladerne kan stables til brug i automatiserede systemer. Disse plader fås som SuperPlates, som er mere stive end standardplader, hvilket gør det nemmere for robothåndtering. De 96-brønds fuldskørte plader har et afskåret hjørne på H1-stedet. Disse plader har også otte huller i skørtet, hvilket hjælper med at placere pladen og fjerne den fra den termiske cyklerblok. Den fulde nederdel giver en jævn overflade, så robotarme kan gribe fat i, hvilket gør pladen velegnet til brug med automatiserede systemer.
Funktioner af 96-brønds Low Profile PCR-pladen :
Applikationer:
Funktioner af 96-brønds Low Profile PCR-pladen :
- ANSI:SBS fodaftryk og kan stables til brug i automatiserede systemer
- Lav profil for at reducere dødplads og øge PCR-effektiviteten
- Fås som SuperPlate , der giver 4X mere stivhed til overlegen robothåndtering
- 0,2 ml maksimal brøndvolumen (når den bruges sammen med klæbemiddel og varmeforseglinger)
- Ryd godt for prøvesynlighed
- Forsegles vha Thermo-Mats , selvklæbende film og folier, varmeforseglinger og det hele Thermo Scientific Cap Strips
- 8 huller i skørtet hjælper med at placere og fjerne pladen fra den termiske cyklerblok
- Forhøjet fælgdesign omkring hver brønd muliggør sikker forsegling og sikrer mod fordampning
- Ensartede, tynde brøndvægge leverer maksimal og ensartet varmeoverførsel
- Versioner med sorte bogstaver har sorte alfanumeriske bogstaver for at gøre det nemt at identificere brøndene
- Hvide plader er optimeret til qPCR ved at øge følsomheden og reducere variabiliteten i fluorescensdetektion
- Skåret hjørne: H1
Applikationer:
- PCR
Spécification
Spécification
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Emballage | 25 plade |
| Farve | Blå |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 0.2 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu