Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, lav profil, skørtet
Description
96-brønds fuldskørte plader har en lavprofil, tynd brøndvægsdesign og er kompatible med PCR- og qPCR-applikationer. De har en SBS fodaftryk, og pladerne kan stables til brug i automatiserede systemer. Disse plader fås som SuperPlate , som er mere stive end standardplader, hvilket gør det nemmere for robothåndtering. De 96-brønds fuldskørte plader har et afskåret hjørne på H1-stedet. Disse plader har også otte huller i skørtet, hvilket hjælper med at placere pladen og fjerne den fra den termiske cyklerblok. Den fulde nederdel giver en jævn overflade, så robotarme kan gribe fat i, hvilket gør pladen velegnet til brug med automatiserede systemer.
De Thermo Scientific 96-brønds fuldskørte plader har en lavprofil, tynd brøndvægsdesign og er kompatible med PCR- og qPCR-applikationer. De har en SBS fodaftryk, og pladerne kan stables til brug i automatiserede systemer. Disse plader fås som SuperPlate , som er mere stive end standardplader, hvilket gør det nemmere for robothåndtering. De 96-brønds fuldskørte plader har et afskåret hjørne på H1-stedet. Disse plader har også otte huller i skørtet, hvilket hjælper med at placere pladen og fjerne den fra den termiske cyklerblok. Den fulde nederdel giver en jævn overflade, så robotarme kan gribe fat i, hvilket gør pladen velegnet til brug med automatiserede systemer.
Højdepunkter- ANSI:SBS fodaftryk og kan stables til brug i automatiserede systemer
- Lav profil for at reducere dødplads og øge PCR-effektiviteten
- Fås som SuperPlate , der giver 4x mere stivhed for overlegen robothåndtering
- 0,2 mL maksimalt brøndvolumen (når det bruges med klæbemiddel og varmeforseglinger)
- Ryd godt for prøvesynlighed
- Forsegles vha Thermo-Mats , selvklæbende film og folier, varmeforseglinger og det hele Thermo Scientific Cap Strips
- 8 huller i skørtet hjælper med at placere og fjerne pladen fra den termiske cyklerblok
- Forhøjet fælgdesign omkring hver brønd muliggør sikker forsegling og sikrer mod fordampning
- Ensartede, tynde brøndvægge leverer maksimal og ensartet varmeoverførsel
- Versioner med sorte bogstaver har sorte alfanumeriske bogstaver for at gøre det nemt at identificere brøndene
- Hvide plader er optimeret til qPCR ved at øge følsomheden og reducere variabiliteten i fluorescensdetektion
- Skåret hjørne: H1
- PCR
- qPCR/Real-Time PCR
Certifications
Certificeret fri for humant DNA, RNaser og DNaser.
Specifications
Specifications
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Certificeret RNase/DNase-fri |
| Emballage | 25 plade |
| Farve | Klar |
| Produkttype | PCR mikroplade |
| Til brug med (udstyr) | Realtids PCR-systemer eller termiske cyklere |
| Nederdel stil | Med krave |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 0.2 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Show More |