Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR-plade, 96-brønds, lav profil, ikke-skørt, Sustain™ Serie
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
The Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, low profile, non-skirted, Sustain Series, has shorter wells than the standard profile plate (AB-0600SS), decreasing the 'dead space' between the heated lid of the thermal cycler and the sample. This eliminates condensation on the side wall of the tube, preventing reduction in PCR volume and increasing the efficiency of the reaction. These low-profile products are especially recommended for use with reaction volumes below 20 μL.
De Thermo Scientific PCR-plade, 96-brønds, lav profil, ikke-skørt, Sustain Series, har kortere brønde end standard profilpladen (AB-0600SS), hvilket reducerer ''dødrummet'' mellem det opvarmede låg på termocykleren og prøven. Dette eliminerer kondens på rørets sidevæg, hvilket forhindrer reduktion i PCR-volumen og øger reaktionens effektivitet. Disse lavprofilprodukter anbefales især til brug med reaktionsvolumener under 20μ L.
Egenskaber og fordele
- Lav profil for at reducere dødplads og for at øge PCR-effektiviteten
- Ikke-skørt format kompatibelt med de fleste termiske cyklere
- Klar brøndbund for prøvesynlighed
- Afskåret hjørne: H12
- 0,2 mL maksimalt brøndvolumen (når det bruges med klæbemiddel eller varmeforseglinger)
- Kan forsegles ved hjælp af klæbende film og folier, varmeforseglinger og flade og hvælvede hættestrimler
- Certificeret DNase-, RNase-, human DNA- og PCR-hæmmerfri
Et gennembrud inden for bæredygtig PCR-teknologi
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plast betyder et gennembrud i vores PCR og kvantitative PCR (qPCR) produktudbud, der rækker ud over at levere nøjagtige og reproducerbare PCR-data. De repræsenterer vores forpligtelse til at integrere mere bæredygtig praksis i vores fremstillingsprocesser uden at gå på kompromis med produktkvalitet eller ydeevne. Vores Sustain Series PCR-plast er fremstillet under ISO 9001 retningslinjer inden for et klasse 100.000 renrum fra en biobaseret medicinsk kvalitet virgin polypropylen, der er kemisk og molekylært identisk med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast. Disse produkter understøttes af certificering fra det globalt anerkendte International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system. Denne grønnere tilgang svarer til 1,96X lavere CO 2 -ækvivalentemissioner pr. kg biobaseret polypropylenharpiks sammenlignet med traditionel fossilt brændstofbaseret polypropylenharpiks.
Yderligere produktdetaljer
- Ensartede, ultratynde vægge muliggør maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne af hver prøve
- Hver brønd bliver visuelt inspiceret og elektrostatisk testet for defekter og forurenende stoffer, og hvert parti køres gennem en PCR-cyklustest for at evaluere tætning
- Fremstillet af anden generations biocirkulære råmaterialer, der er kemisk og molekylært identiske med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Tilpasset stregkodning tilgængelig |
| Certificeringer/compliance | Certificeret DNase-, RNase-, Human DNA- og PCR-hæmmerfri |
| Format | SBS Standard |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Grønne funktioner | ISCC PLUS |
| Mængde | 25 plader |