Learn More
Thermo Scientific™ PCR-plade, 384-brønd, standard, Sustain™ Serie
Product Code. 30179683 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 plader
Product Code. Mængde
30179683 50 plader
1 options
Product Code. 30179683 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. AB1384SS
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
View all promotions
På lager
Add to basket
De Thermo Scientific PCR-plade, 384-brønds, standard, Sustain Series, er kompatibel med størstedelen af 384-blok PCR- og sekventeringsinstrumenter.
The Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, standard, Sustain Series, is compatible with the majority of 384-block PCR and sequencing instruments. It has a maximum well volume of 40 μL and a working volume of 25 μL.
De Thermo Scientific PCR-plade, 384-brønds, standard, Sustain Series, er kompatibel med størstedelen af 384-blok PCR- og sekventeringsinstrumenter. Den har en maksimal brøndvolumen på 40μ L og et arbejdsvolumen på 25μ L.
Egenskaber og fordele
  • Fuldt skørt til brug med automatiserede systemer
  • Kompatibel med de fleste førende 384-blok termiske cyklere
  • Fladpladedæk letter sikker forsegling og håndtering
  • Hævet kant —omkring hver brønd muliggør sikker forsegling og sikrer mod fordampning
  • Afskåret hjørne: A24
  • 40μ L maksimal brøndvolumen, 25μ L arbejdsvolumen
  • Certificeret DNase-, RNase-, human DNA- og PCR-hæmmerfri
Et gennembrud inden for bæredygtig PCR-teknologi
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plast betyder et gennembrud i vores PCR og kvantitative PCR (qPCR) produktudbud, der rækker ud over at levere nøjagtige og reproducerbare PCR-data. De repræsenterer vores forpligtelse til at integrere mere bæredygtig praksis i vores fremstillingsprocesser uden at gå på kompromis med produktkvalitet eller ydeevne. Vores Sustain Series PCR-plast er fremstillet under ISO 9001 retningslinjer inden for et klasse 100.000 renrum fra en biobaseret medicinsk kvalitet virgin polypropylen, der er kemisk og molekylært identisk med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast. Disse produkter understøttes af certificering fra det globalt anerkendte International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) system. Denne grønnere tilgang svarer til 1,96X lavere CO 2 -ækvivalentemissioner pr. kg biobaseret polypropylenharpiks sammenlignet med traditionel fossilt brændstofbaseret polypropylenharpiks.
Yderligere produktdetaljer
  • Ensartede, ultratynde vægge muliggør maksimal og ensartet varmeoverførsel for lige høj ydeevne af hver prøve
  • Hver brønd bliver visuelt inspiceret og elektrostatisk testet for defekter og forurenende stoffer, og hvert parti køres gennem en PCR-cyklustest for at evaluere tætning
  • Fremstillet af anden generations biocirkulære råmaterialer, der er kemisk og molekylært identiske med vores eksisterende Thermo Scientific PCR plast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Stregkode Tilpasset stregkodning tilgængelig
Certificeringer/compliance Certificeret DNase-, RNase-, Human DNA- og PCR-hæmmerfri
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Grønne funktioner ISCC PLUS
Mængde 50 plader