Få mere at vide
Fisher BioReagents™ PCR Nucleotide Mix
Artikelnummer. p-106398
Mængde:
200 μl
1000 μl
Pakningsstørrelse:
1ml
200µL
Artikelnummer. 10163103
Brand: Fisher BioReagents™ BP25652
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
A premixed 10mM solution of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP used for PCR
  • Functionally tested in PCR
  • High purity: >98% triphosphate
  • Supplied as 10mM solution in purified water (pH 7.5)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Liquid
pH 7.5
Indhold og opbevaring -20°C
Koncentration 10 mM
Renhed >98%
Mængde 200 μl
Farve Colorless
Til brug med (applikation) PCR