Få mere at vide
Fisher BioReagents™ PCR Nucleotide Mix
Mængde:
200 μl
1000 μl
Pakningsstørrelse:
1ml
200µL
Beskrivelse
- Functionally tested in PCR
- High purity: >98% triphosphate
- Supplied as 10mM solution in purified water (pH 7.5)
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Liquid |
| pH | 7.5 |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Koncentration | 10 mM |
| Renhed | >98% |
| Mængde | 200 μl |
| Farve | Colorless |
| Til brug med (applikation) | PCR |