Beskrivelse
- Effektiv klæbemiddelforsegling forhindrer fordampningstab under PCR
- Fjernelse fra pladen uden rester
- Let gennemboret
- Ingen klæbning af pipettespidsen (ideel til automatiserede systemer)
Tekniske data
Tekniske data
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. pakke | 100 Pk. |
| Til brug med (applikation) | Ideel til automatiserede systemer, PCR, RT PCR |
| Til brug med (udstyr) | Ideel til automatiserede systemer som PCR, RT PCR |
| Produkttype | PCR film og folier |
| Klæbemiddel | Selv |
| Kan gennembores | Ja |
| Temperaturområde (metrisk) | 121 °C |