Få mere at vide
Invitrogen™ PCR Master Mix Starter Pack
Artikelnummer. 15545053
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15545053 1 pakke 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15545053 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A31021
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
PCR Master Mix Starter Pack er sammensat af tre forskellige PCR master mix for nem evaluering af deres egnethed til brug i din forskning.
PCR Master Mix Starter Pack er sammensat af tre forskellige PCR master mix for nem evaluering af deres egnethed til brug i din forskning. Disse masterblandinger giver vores bedste DNA-polymeraser til rutine-PCR, hot-start PCR og high-fidelity PCR-behov. Thermo Scientific DreamTaq Grøn PCR Master Mix indeholder en forbedret Taq DNA-polymerase optimeret til alle standard PCR-applikationer. Invitrogen Platinum II Hot Start PCR Master Mix indeholder hot-start Taq DNA-polymerase til specifik, robust og pålidelig PCR. Invitrogen SuperFi II PCR Master Mix har overlegen ydeevne og en fejlrate, der er 300 gange lavere end Taq . Det er et glimrende valg til kloning, mutagenese og andre applikationer, der kræver høj kvalitet.
Masterblandinger inkluderet i denne startpakke:
  • 2X DreamTaq Grøn PCR Master Mix (2X), 200 reaktioner (Kat. Nr. K1081)
  • 2X Platinum II Hot Start PCR Master Mix (2X), 50 reaktioner (14000012)
  • Platin SuperFi II PCR Master Mix, 100 reaktioner (12368010)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •2X DreamTaq Grøn PCR Master Mix, 200 reaktioner
• 2X Platinum II Hot-Start PCR Master Mix, 50 reaktioner
• 2X platin SuperFi II PCR Master Mix, 100 reaktioner
Opbevar alle komponenter ved -20 °C.
Polymerase Platin II Taq Hot Start DNA-polymerase
Sættype PCR Master Mix Starter Pack
Produkttype PCR Master Mix Starter Pack
Mængde 1 pakke
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Antal reaktioner 350 reaktioner
Reaktionsformat Sæt
Udgangsmateriale DNA