Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR Master Mix (2X)
Artikelnummer. p-7184553 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Artikelnummer. 11853913
Brand: Thermo Scientific™ K0171
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Thermo Scientific PCR Master Mix er en 2X koncentreret opløsning afTaq DNA-polymerase, dNTP'er og alle de komponenter, der kræves til PCR, undtagen DNA-template og primere.
Thermo Scientific PCR Master Mix er en 2X koncentreret opløsning afTaq DNA-polymerase, dNTP'er og alle de komponenter, der kræves til PCR, undtagen DNA-template og primere. Denne færdigblandede formulering sparer tid og reducerer kontaminering på grund af et reduceret antal pipeteringstrin, der kræves til PCR-opsætning. Blandingen er optimeret til effektiv og reproducerbar PCR.
Højdepunkter
  • Praktisk, brugsklar blanding
  • Termostabil —halveringstid er mere end 40 min. ved 95 °C
  • Genererer PCR-produkter med 3'-dA-udhæng
  • Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. biotin-, digoxigenin-, fluorescens-mærkede nukleotider)
Applikationer
  • Rutinemæssig PCR-amplificering af DNA-fragmenter op til 5 kb
  • Høj gennemstrømnings-PCR
  • DNA-mærkning
Note
Fejlprocenten påTaq DNA-polymerase i PCR er 2,2 x 10-5 fejl pr. nt pr. cyklus, som bestemt ved en modificeret metode beskrevet i. Følgelig er nøjagtigheden af PCR 4,5 x 104. Nøjagtighed er en invers af fejlraten og viser et gennemsnitligt antal korrekt inkorporerede nukleotider, før en fejl opstår.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X PCR Master Mix, 4 x 1,25 ml
• Nukleasefrit vand, 4 x 1,25 mL Opbevares
ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase Taq DNA Polymerase
Reaktionshastighed Standard
Produkttype PCR Master Mix
Mængde 200 reaktioner
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Udgangsmateriale DNA