Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR Master Mix (2X)
Artikelnummer. 11853913 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
200 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11853913 200 reaktioner 200 reaktioner
11863913 1000 reaktioner 1000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11853913 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. K0171
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific PCR Master Mix er en 2X koncentreret opløsning afTaq DNA-polymerase, dNTP'er og alle de komponenter, der kræves til PCR, undtagen DNA-template og primere.
Thermo Scientific PCR Master Mix er en 2X koncentreret opløsning afTaq DNA-polymerase, dNTP'er og alle de komponenter, der kræves til PCR, undtagen DNA-template og primere. Denne færdigblandede formulering sparer tid og reducerer kontaminering på grund af et reduceret antal pipeteringstrin, der kræves til PCR-opsætning. Blandingen er optimeret til effektiv og reproducerbar PCR.
Højdepunkter
  • Praktisk, brugsklar blanding
  • Termostabil —halveringstid er mere end 40 min. ved 95 °C
  • Genererer PCR-produkter med 3'-dA-udhæng
  • Inkorporerer modificerede nukleotider (f.eks. biotin-, digoxigenin-, fluorescens-mærkede nukleotider)
Applikationer
  • Rutinemæssig PCR-amplificering af DNA-fragmenter op til 5 kb
  • Høj gennemstrømnings-PCR
  • DNA-mærkning
Note
Fejlprocenten påTaq DNA-polymerase i PCR er 2,2 x 10-5 fejl pr. nt pr. cyklus, som bestemt ved en modificeret metode beskrevet i. Følgelig er nøjagtigheden af PCR 4,5 x 104. Nøjagtighed er en invers af fejlraten og viser et gennemsnitligt antal korrekt inkorporerede nukleotider, før en fejl opstår.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X PCR Master Mix, 4 x 1,25 ml
• Nukleasefrit vand, 4 x 1,25 mL Opbevares
ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Lav
Polymerase Taq DNA Polymerase
Reaktionshastighed Standard
Produkttype PCR Master Mix
Mængde 200 reaktioner
Til brug med (applikation) Standard PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Udgangsmateriale DNA