Få mere at vide
Erlab PCR-emhætte - Ventileret - Lys 700
Artikelnummer. 17846334 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Produkttype:
Laminar flow-kabinet
Artikelnummer. Produkttype
17846334 Laminar flow-kabinet
1 options
Artikelnummer. 17846334 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORLYS19802
Erlab Laboratorieløsninger
Brug rabatkode 27961
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Leverer ISO klasse 5 ren luft med HEPA H14-filtrering, UV-dekontaminering og ergonomisk design for absolut præcision og sikkerhed.
  • PCR-hætte-lys ventileret
  • Model: 700
  • Beskyttelse: ISO Klasse 5, ifølge NF EN ISO 14644; HEPA H14-filtre - 99,995% MPPS (EN 1822-1:2019 standard)
  • Dimensioner: 770 x 685 x 960 mm
  • Luftstrøm: 450 m3/t
  • Spænding/frekvens: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Strømforbrug: 300 W
  • Skrifttypevindues hældning: 25°
  • Sider og frontpaneler: Lamineret glas
  • Arbejdsområde og arbejdsflade: Børstet 304 L rustfrit stål
  • Germicidal UV-dekontaminering
  • Afslutningspanel
  • Stikkontakter: 2 stikkontakter med beskyttelsesdæksel
  • Hylde
  • UV-cyklustimer
  • Justerbar base, med eller uden hjul
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Produkttype Laminar flow-kabinet
Støjniveau 60 dBA
Outlets 2
Strømforbrug 240 W
Beholdere 2