Få mere at vide
Erlab PCR-emhætte - Uventileret - Lys 900
Artikelnummer. 18883500 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Produkttype:
Fume Hood
Artikelnummer. Produkttype
18883500 Fume Hood
1 options
Artikelnummer. 18883500 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORLYS19803
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Sikrer ISO klasse 5 renhed med HEPA H14-filtrering, UV-dekontaminering og et ergonomisk arbejdsområde i rustfrit stål for sikkerhed og komfort.
  • PCR-hætte Lys er uventileret
  • Model: 900
  • Beskyttelse: ISO Klasse 5, ifølge NF EN ISO 14644; HEPA H14-filtre - 99,995% MPPS (EN 1822-1:2019 standard)
  • Dimensioner: 975 x 695 x 800 mm
  • Spænding/frekvens: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Strømforbrug: 130 W
  • Forrude hældning: 25°
  • Sider og frontpaneler: Lamineret glas
  • Arbejdsområde og arbejdsflade: Børstet 304 L rustfrit stål
  • Germicidal UV-dekontaminering
  • Afslutningspanel
  • Stikkontakter: 2 stikkontakter med beskyttelsesdæksel
  • Hylde
  • UV-cyklustimer
  • Justerbar base, med eller uden hjul
Tekniske data
Produkttype Fume Hood
Belægning Pulver
Filtertype Ufiltreret
Belysningstype LED
Materiale Malet stål