Få mere at vide
Eppendorf™ PCR film og folier
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15224566 Shop alle Eppendorf produkter
Temperaturområde (metrisk):
121 °C
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 15224566
Brand: Eppendorf™ 0030127781
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsyn din PCR-plade med en tæt forsegling, især når der bruges varmeforseglingsmateriale. Eppendorf™ PCR-film og -folier har overlegne optiske egenskaber, hvilket gør dem til det ideelle tætningsmateriale til qPCR og andre optiske analyser.
  • Effektiv klæbemiddelforsegling forhindrer fordampningstab under PCR
  • Fjernelse fra pladen uden rester
  • Prøven kan overvåges visuelt gennem den transparente PCR-film
  • PCR-folie: Let at gennembore
  • PCR-folie: Ingen klæbning af pipettespidsen (ideel til automatiserede systemer)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
nr. pr. pakke 100
Til brug med (applikation) Ideel til automatiserede systemer som PCR, RT PCR
Produkttype PCR film og folier
Klæbemiddel Selv
Kan gennembores Ja
Temperaturområde (metrisk) 121 °C