Få mere at vide
Fisherbrand™ PCR™ Køler, 96-brønd, 2 stk
Artikelnummer. 16310412 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Produkttype:
Lilla og Pink
Lilla og lyserød og mørkeblå og lyseblå
Mørkeblå og lyseblå
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
16310412 Mørkeblå og lyseblå
16300412 Lilla og Pink
16320412 Lilla og lyserød og mørkeblå og lyseblå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16310412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.00 DKK
    519.90 DKK / Pakke med 2
    Spare 143.10 DKK
    21% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De PCR™ Køler er ideel til termofølsomme applikationer, PCR eller cellebaserede assays samt skånsom prøveoptøning og stop af reaktioner. Enheden giver også en pålidelig kølestation til pipettering og prøveopbevaring. Perfekt til at transportere prøver og reaktioner mellem forberedelse, termisk cykling og post-PCR procedureområder.
  • Moderne patenteret design køler hurtigere i frysere og forbliver koldt længere på bænken
  • PCR™ Køleren opretholder en prøvetemperatur på 0° C (med 2 timers forafkøling ved -20° C) i over en time
  • Når temperaturloftet på 6° C er overskredet, signaleres brugerne af en kontrastfarveændring af køleren, eller endda en enkelt brønd
  • Køler industristandardformat 0,2 mL og 0,5 mL PCR™ rør, strimler og enkeltformat, samt de fleste 96-brøndsplader, i både standard- og lavprofilbrøndform
  • Bedre alternativ end isbade, da tør inkubation reducerer risikoen for kontaminering
  • Frysekøler i opretstående stilling, hvilket muliggør kold opbevaring af rør
  • Brønddesign forbyder frysning af prøver
  • Fuldt forseglet og sonisk svejset køler holder kølevæske indeholdt og tilbyder bekymringsfri brug
  • Spar plads med kompakt fodaftryk og stablingsevne
  • Låget er ambidextrøst; den kan skiftes til at passe til venstre eller højre hånd og er aftagelig
  • Robust køler lavet af konstrueret polypropylen og låget er lavet af polycarbonat
  • US patentansøgning, Community Design
  • nr.: 004101756-0001-0002
  • To års garanti
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ±1 °C
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 5 °C
Indhold og opbevaring Låg, stativ
Til brug med (udstyr) Shakers, Mixere, Vortexers
Volumen Rør
Produkttype Mørkeblå og lyseblå
Højde (metrisk) 1.9 cm
Bredde (metrisk) 14.8 cm
Dybde (metrisk) 4.8 cm
Til brug med (applikation) PCR applikationer
Oversigt Fisherbrand™ PCR™ Køler, 96-brønd, 2 stk
Mængde 2
Farve Mørkeblå, lyseblå
Fartøjstype PCR-stativ
Vægt .27 kg (0.6 lb.)