Få mere at vide
Eppendorf™ PCR-køler
Artikelnummer. p-8005620 Shop alle Eppendorf produkter
Farve:
Blå
Blå, Pink
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 10192281
Brand: Eppendorf™ 3881000031
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Innovativ løsning til beskyttelse, transport og opbevaring af følsomme prøver samt til sikker standsning af reaktioner.
  • Holder en prøvetemperatur på 0 °C i over en time og skifter derefter farve, når temperaturen har overskredet 7 °C
  • Overlegen i forhold til et isbad, den er nem at håndtere, pladsbesparende og fri for forurening, hvilket gør den til den perfekte forberedelse til PCR-reaktioner
  • Temperaturen på enkeltrør er angivet med farven på de enkelte boringer
  • Prøver forhindres i at fryse af den specialudviklede keglekontur
  • Køleaggregat i det universelle format med 96 brønde til 0,2 ml og 0,5 ml PCR-rør, til rørstrimler, plader og individuelle rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) PCR-reaktionsopsætning
Type PCR køler
Farve Blå
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Holder 96