Få mere at vide
Eppendorf™ PCR-køler
Artikelnummer. 10275091 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Blå, Pink
Pink (Pink)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10275091 Pink (Pink) Hver
10192281 Blå Hver
10013051 Blå, Pink 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275091 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 3881000023
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Innovativ løsning til beskyttelse, transport og opbevaring af følsomme prøver samt til sikker standsning af reaktioner.
  • Holder en prøvetemperatur på 0 °C i over en time og skifter derefter farve, når temperaturen har overskredet 7 °C
  • Overlegen i forhold til et isbad, den er nem at håndtere, pladsbesparende og fri for forurening, hvilket gør den til den perfekte forberedelse til PCR-reaktioner
  • Temperaturen på enkeltrør er angivet med farven på de enkelte boringer
  • Prøver forhindres i at fryse af den specialudviklede keglekontur
  • Køleaggregat i det universelle format med 96 brønde til 0,2 ml og 0,5 ml PCR-rør, til rørstrimler, plader og individuelle rør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) PCR-reaktionsopsætning
Produkttype PCR køler
Farve Pink (Pink)
Kapacitet (metrisk) 0.2 mL
Holder 96