Beskrivelse
- Holder en prøvetemperatur på 0 °C i over en time og skifter derefter farve, når temperaturen har overskredet 7 °C
- Overlegen i forhold til et isbad, den er nem at håndtere, pladsbesparende og fri for forurening, hvilket gør den til den perfekte forberedelse til PCR-reaktioner
- Temperaturen på enkeltrør er angivet med farven på de enkelte boringer
- Prøver forhindres i at fryse af den specialudviklede keglekontur
- Køleaggregat i det universelle format med 96 brønde til 0,2 ml og 0,5 ml PCR-rør, til rørstrimler, plader og individuelle rør
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | PCR-reaktionsopsætning |
| Produkttype | PCR køler |
| Farve | Blå |
| Kapacitet (metrisk) | 0.2 mL |
| Holder | 96 |