Beskrivelse
- Reduceret spild sammenlignet med engangsstativer
- Refillbakkerne kan autoklaveres op til 121 C, °i emballage og uden folie, til efterfølgende brug
- Refill-systemet, afhængigt af spidsstørrelsen, er pakket som enten dobbeltsidet eller i stabelform
- Fås i renhedsgrader på Eppendorf Kvalitet og PCR rent
- Farvekodede bakker til enkel volumen- og pipetteidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 2 til 200μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Farve | Gul |
| Rack farve | Gul |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 53 mm |
| Rene krav | PCR Rens |
| Emballage | Genindlæser |
| Mængde | 960 spidser (10 bakker x 96 spidser) |
| Farvekode | Gul |
| Vis mere |