Få mere at vide
Fisherbrand™ PCR-pakke
Artikelnummer. 17852966 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Maks. RCF:
2,000 x g
Artikelnummer. Maks. RCF
17852966 2,000 x g
1 options
Artikelnummer. 17852966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3135.00 DKK
    2315.37 DKK / 1 sæt
    Spare 819.63 DKK
    26% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Oplev problemfri PCR-prøveudtagning, forberedelse og opbevaring med dette specielt kurerede PCR-pakke.
  • Skræddersyet til at imødekomme de forskellige behov hos molekylærbiologer og forskere til ubesværet at tackle deres PCR-arbejdsgange.
  • Fisherbrand Minicentrifuge: Denne kompakte centrifuge tilbyder brugervenlige funktioner såsom værktøjsfri SnapSpin-rotorer, quick-spin-muligheder, en bremsefunktion til hurtige stop og en vægtet gummieret base for stabilitet og støjreduktion.
  • Fisherbrand Mini Vortexer: Vortexer med lille fodaftryk, der tilbyder maksimal vortexrystning til en række forskellige rørstørrelser. En enkel berøringsstartoperation giver mulighed for øjeblikkelig prøveblanding med én hånd og automatisk stop, når røret løftes.
  • Fisherbrand PCR Cooler: Isfrit kølesystem til PCR-forberedelse og opbevaring. Køler industristandard PCR-rør, strimler og plader med effektivitet. Holder hele 96-brøndspladen ved en temperatur på 0 C °i over en time og holder prøver under 5 C °i op til tre timer. Levende farveskift signalerer til brugeren, når temperaturen overstiger 6 °C.
  • Fisherbrand 96 Plads Opbevaringsstativ Lav Temp: Disse lavtemperatur PCR-reoler har et roterende skydelåg, der fungerer som et stativ, hvilket giver bekvemmelighed og stabilitet. Det gennemskinnelige låg er specielt designet til hurtig afkøling og hurtig prøveidentifikation. Med ergonomiske fingergreb og en robust ABS-base sikrer disse stativer sikker håndtering og prøvesikkerhed. Fås i flere farver til laboratoriekodning.
  • Fisherbrand Silikone laboratoriemåtte: Denne FDA fødevarekvalitet silikone labmåtte er velegnet til forskellige laboratoriemiljøer, herunder kølerum, rene rum og sterile suiter, hvor høj sterilitet er afgørende. Beskytter effektivt bordplader fra temperaturer op til 200 °C (392 °F) og demonstrerer generel kemisk resistens over for moderat oxiderende kemikalier.
Tekniske data
Volumen 6 x 1,5/2 ml eller 16 x 0,2 ml (enkelt eller 2 x 8 strimmel)
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Maks. RCF 2,000 x g
Kølet Nej
Produktlinje Fisherbrand
Spænding 100 til 240 V