Få mere at vide
Thermo Scientific™ PCR 8 x 8 Rotor med skrue-på-låg til Sorvall Legend Micro, MicroCL, Pico og Fresco Centrifuges
Artikelnummer. 10611045 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
64 x 0,2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
10611045 64 x 0,2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10611045 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75003489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6890.00 DKK
    6304.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 585.49 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Øg gennemløbet og fremskynd forskningen. Denne Thermo Scientific™ PCR 8 x 8 rotor med skrue-på-låg kan rumme otte PCR-strips med otte pladser eller 64 individuelle PCR-rør.
Plads til fire PCR-strips med otte pladser eller 32 individuelle PCR-rør med Thermo Scientific™ PCR 4 x 8 rotor med påskruningslåg.
Specifikationer:
  • Kapacitet: 64x 0,2 ml
  • Maks. Hastighed/RCF: 14.800 rpm/17.100 xg
Bestillingsoplysninger:
Udskiftningslåg sælges separat; bestil rotorhus (75003489) og komponenter for at fuldføre samlingen. For udskiftning af låg bestilles 75003406. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific MicroCL 21/21R Microcentrifuge Series.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PCR 8 x 8 rotor med påskruningslåg
Materiale Konstrueret polymer
Type Rotor
Volumen 64 x 0,2 ml
Maks. RCF 17,100 x g
Maks. Hastighed 14,800 rpm
Radius (metrisk) 7.0 cm
Radius (metrisk) Min. 4.4 cm
Maks. Rør diameter 6 mm
Til brug med (udstyr) Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico og Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R centrifuger
Vinkel 60°
Bioindeslutning Nej
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.