Få mere at vide
BRAND™ PCR 8-Strip Caps
Artikelnummer. p-6814344 Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rose
Til brug med (udstyr):
Mikroplader
Termisk cykler
qPCR plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 300
Format:
Flad
Kuppelformet
Artikelnummer. 10608131
Brand: BRAND™ 781340
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Fremstillet af polypropylen uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan kontaminere reagenser og prøver.PCR 8-Strip Caps er autoklaverbare og RNase-, DNase- og DNA-free . Kuppelformede hætter fås i en række forskellige farver til prøveidentifikation.
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast for fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer og er fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver.
  • Fås fladt eller kuplet
  • De kuppelformede hætter fås i en række forskellige farver til prøveidentifikation
  • Autoklaverbar
  • RNase-, DNase- og DNA-free .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Termisk cykler
Form Kuppelformet
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Dnase Free Ja
RNase fri Ja
Lukketype 8-stavs kuppelhætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukning inkluderet Ja
Engangs Engangsbrug
Produkttype Cap Strip