Få mere at vide
BRAND™ PCR 8-Strip Caps
Shop alle Brand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rose
Format:
Flad
Kuppelformet
Til brug med (udstyr):
Mikroplader
Termisk cykler
qPCR plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 300
Beskrivelse
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast for fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer og er fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver.
- Fås fladt eller kuplet
- De kuppelformede hætter fås i en række forskellige farver til prøveidentifikation
- Autoklaverbar
- RNase-, DNase- og DNA-free .
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Til brug med (udstyr) | qPCR plader |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Dnase Free | Yes |
| RNase fri | Yes |
| Lukketype | 8-stavs kuppelhætte |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |