Få mere at vide
BRAND™ PCR 8-Strip Caps
Artikelnummer. 10608131 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Klar
Rose
Til brug med (udstyr):
Mikroplader
Termisk cykler
qPCR plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 300
Format:
Flad
Kuppelformet
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Til brug med (udstyr) unitSize Format
10608131 Klar Termisk cykler Pakke med 125 -
10633493 Gul Mikroplader Pakke med 125 -
10122662 Rose Mikroplader Pakke med 125 -
10539482 Grøn Mikroplader Pakke med 125 -
10385962 Blå Mikroplader Pakke med 125 -
10271783 Klar Mikroplader Pakke med 125 Flad
15644007 Klar qPCR plader Pakke med 300 Flad
15664007 Klar qPCR plader Pakke med 300 Kuppelformet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10608131 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 781340
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan kontaminere reagenser og prøver.PCR 8-Strip Caps er autoklaverbare og RNase-, DNase- og DNA-free . Kuppelformede hætter fås i en række forskellige farver til prøveidentifikation.
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast for fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer og er fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver.
  • Fås fladt eller kuplet
  • De kuppelformede hætter fås i en række forskellige farver til prøveidentifikation
  • Autoklaverbar
  • RNase-, DNase- og DNA-free .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (udstyr) Termisk cykler
Form Kuppelformet
Sterilitet Ikke steril
Materiale Polypropylen
Dnase Free Ja
RNase fri Ja
Lukketype 8-stavs kuppelhætte
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukning inkluderet Ja
Engangs Engangsbrug
Produkttype Cap Strip