Få mere at vide
BRAND™ PCR 12-Strip rør
Artikelnummer. 10673113 Shop alle Brand produkter
Farve:
Gul
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Artikelnummer. 10673113
Brand: BRAND™ 781280
Fremstillet af polypropylen uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan kontaminere reagenser og prøver.PCR 12-Strip rør er autoklaverbare og RNase-, DNase- og DNA-free . Tynde, ensartede vægge for at sikre ensartet, præcis termisk overførsel for fremragende resultater. Fås med eller uden hætter og kan bestilles separat.
Fremstillet af højkvalitets jomfruplast for fremragende, reproducerbare resultater i de fleste PCR-applikationer og er fremstillet uden smøremidler eller kemiske tilsætningsstoffer, der kan forurene reagenser og prøver.
  • 12-stavs rørstrimler fås med eller uden hætter. 12-stavs hætter kan bestilles separat.
  • Tynde, ensartede vægge for at sikre ensartet, præcis termisk overførsel for fremragende resultater.
  • Autoklaverbar
  • RNase-, DNase- og DNA-free .
  • Kompatibel med de fleste 24-, 32-, 96- og 384-brønds termiske blokke.
  • Fås i praktiske rør/hættesæt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode No Barcode
Udbrudt No
Bindende Ejendom None
Certificeringer/compliance Certificeret RNase/DNase-fri
Certificeret DNA, Dnase-, RNase, and Pyrogen free
Format Strip plade
Array 1 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Engangs Single-use
Produkttype 12-Tube Strips
Til brug med (udstyr) Heat blocks, thermal cyclers
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0.2 mL
Antal Wells 12
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Sterilitet Non-sterile
Overfladebehandling Non-treated
Samlet volumen (metrisk) Well 0.2 mL
Well Shape Conical Bottom (V-well)
Dnase Free Ja
Til brug med (applikation) PCR, qPCR, thermal cycling
Inkluderer 80 strips of 12 tubes
Mængde 80 Strips
RNase fri Ja