missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ pCPA methyl ester hydrochloride

Beskrivelse
pCPA methyl ester hydrochloride is a tryptophan hydroxylase inhibitor. Inhibits 5-HT synthesis. Depletes 5-HT levels in orbitofrontal cortex and impairs reversal learning in rats. Methyl ester of p-Chlorophenylalanine (Cat. No. 0938).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Chloro-DL-Phenylalanine methyl ester hydrochloride |
| CAS | 14173-40-1 |
| Mængde | 100 mg |
| Mål | Hydroxylase Inhibitors |
| Molekylær formel | C10H12ClNO2.HCl |
| Formel vægt | 250.12 |
| Renhed | >98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?