Få mere at vide
PCL 016, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441248
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16441248 5 g
1 options
Artikelnummer. 16441248 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYI0660
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress PCL 016 is a topical antiviral agent, which inhibits adenovirus replication in rabbit.
PCL 016 is a topical antiviral agent, which inhibits adenovirus replication in rabbit.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PCL 016
Fysisk form Solid
CAS 98-98-6
Farve White to Off-White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H5NO2
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (812.28 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (406.14 mM)
SMIL O=C(O)C1=CC=CC=N1
Molekylvægt (g/mol) 123.11
Formel vægt 123.11
Procent renhed 98.0%