missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PCI-34051, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496368
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496368 10 mg
16488957 5 mg
16446676 100 mg
16442487 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496368 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15224

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PCI-34051 is a potent and selective HDAC8 inhibitor with IC50 of 10 nM, with >200-fold selectivity over the other HDAC isoforms.

PCI-34051 is a potent and selective HDAC8 inhibitor with IC50 of 10 nM, with >200-fold selectivity over the other HDAC isoforms.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PCI-34051
CAS 950762-95-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H16N2O3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (101.24 mM)
SMIL COC(C=C1)=CC=C1CN2C3=CC(C(NO)=O)=CC=C3C=C2
Molekylvægt (g/mol) 296.32
Formel vægt 296.32
Procent renhed 97.28%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.